Learn More
Electrothermal™ Cartouche de chauffage Digi-Mantle de rechange
Permet d’agiter un flacon à fond rond et de le chauffer jusqu’à une température d’élément de 450°C. La cartouche de chauffage de rechange Digi-Mantle Electrothermal™ emploie un contrôle électronique précis pour fournir une température et des mesures d’agitation précises.
Marque: Electrothermal™ 36204-05
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Pour une utilisation avec le contrôleur numérique OMCA.
- Permet de mélanger et de chauffer les flacons à fond rond jusqu’à une température d’élément de 450°C
- Emploie un contrôle électronique précis pour fournir une mesure précise de la température et de l’agitation.
- La conception modulaire permet d’utiliser les cartouches de chauffage de différentes tailles à l’aide du même contrôleur numérique OMCA en tant que base
- Économique et polyvalent
Spécification
500 ml | |
OMCA Digi-Mantle | |
Cartouche chauffante de rechange |