Learn More
Electrothermal™ Cartouche de chauffage Digi-Mantle de rechange
Permet d’agiter un flacon à fond rond et de le chauffer jusqu’à une température d’élément de 450°C. La cartouche de chauffage de rechange Digi-Mantle Electrothermal™ emploie un contrôle électronique précis pour fournir une température et des mesures d’agitation précises.
869.54€ - 921.35€
Spécification
À utiliser avec | OMCA Digi-Mantle |
---|---|
Type de produit | Cartouche chauffante de rechange |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11757873
|
Electrothermal™
36204-01 |
250 ml |
869.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11767873
|
Electrothermal™
36204-05 |
500 ml |
886.28€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11777873
|
Electrothermal™
36204-09 |
1 000 ml |
921.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pour une utilisation avec le contrôleur numérique OMCA.
- Permet de mélanger et de chauffer les flacons à fond rond jusqu’à une température d’élément de 450°C
- Emploie un contrôle électronique précis pour fournir une mesure précise de la température et de l’agitation.
- La conception modulaire permet d’utiliser les cartouches de chauffage de différentes tailles à l’aide du même contrôleur numérique OMCA en tant que base
- Économique et polyvalent
Spécification
OMCA Digi-Mantle | |
Cartouche chauffante de rechange |