Learn More
SGE™ Aiguilles de rechange pour seringues de 5 μl
En acier inox.
Marque:  SGE™ 035057
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10065630
  • 62.40€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Alert:
En acier inoxydable
Description
Description
En acier inoxydable
Spécification
Spécification
23 G
0,024 in
0,63 mm
Aiguille de rechange
Dia. ext. de 8 mm Seringues pour microvolumes cylindre 5 μl
0,014 in
0,37 mm
2,7 in
Cône