Learn More
SGE™ Aiguilles de rechange pour seringues de 5 μl
En acier inox.
Marque:  SGE™ 035056
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10633903
  • 63.70€ / 1 kit
Expédition estimée: 10-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Alert:
En acier inoxydable
Description
Description
En acier inoxydable
Spécification
Spécification
23 G
0,024 in
0,63 mm
Aiguille de rechange
Dia. ext. de 8 mm Seringues pour microvolumes cylindre 5 μl
0,014 in
0,37 mm
1,9 in
Biseauté