Learn More
Cytiva Pièces de rechange pour les unités d’électrophorèse verticale Mini-Format SE280
Marque:  Cytiva SE282N-2
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10055894
  • 99.35€ / 2 pièces
Expédition estimée: 30-01-2023
Spécification
Unité d’électrophorèse verticale sur gel Mini-Format SE280
Oxyde d’aluminium
12 cm
Plaque d’oxyde d’aluminium entaillée
10 cm