Learn More
Lovibond™ Réactif de rechange pour le comparateur CHECKIT™ 2000+
Le réactif de rechange Lovibond™ pour le comparateur CHECKIT™ 2000+ est fabriqué dans des conditions étroitement contrôlées afin de maintenir les normes de qualité les plus élevées.
Marque: Lovibond™ 513130BT
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : CAS : 5329-14-6 Poids : 0.50000kg Transport : UN number : 2967 Chem class : 8 Pack group : III
Description
Le réactif de rechange Lovibond™ pour le comparateur CHECKIT™ 2000+ est fabriqué dans des conditions étroitement contrôlées afin de maintenir les normes de qualité les plus élevées.
- Normes de production de qualité les plus élevées
- Des réactifs cohérents et fiables sont fournis dans des formats liquides et comprimés
- Précision maximale
Spécification
Blanc | |
1,9 | |
Analyse de l’eau | |
100/boîte | |
20deg;C | |
Comprimé de silice n° 1 |
25 à 35 % de Bisulfate de sodium, 45 à 50 % d’acide borique, 10 à 20 % d’heptamolybdate d’ammonium tétrahydraté | |
Comprimé | |
Colorimètre et spectrophotomètre | |
0,05 à 4mg/L | |
Silicomolybdate |
Sécurité et traitement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/au savon.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P313-Consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sulfamidic acidsodium molybdate