Learn More
Lovibond™ Réactif de rechange pour le comparateur CHECKIT™ 2000+
Le réactif de rechange Lovibond™ pour le comparateur CHECKIT™ 2000+ est fabriqué dans des conditions étroitement contrôlées afin de maintenir les normes de qualité les plus élevées.
52.90€ - 72.90€
Spécification
À utiliser avec (application) | Analyse de l’eau |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Colorimètre et spectrophotomètre |
Code produit | Marque | Format | Quantité | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Quantité | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15331835
|
Lovibond™
515380BT |
Comprimé | 100/boîte | Comprimé de fer HR |
58.45€
100 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10747693
|
Lovibond™
513130BT |
Comprimé | 100/boîte | Comprimé de silice n° 1 |
52.90€
0.50kg |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
13111711
|
Lovibond™
462910 |
Poudre | 30 g | Réactif de remplacement de Comparator 2000+ |
72.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15321715
|
Lovibond™
462910 |
Poudre | 30 g | Réactif de remplacement de Comparator 2000+ |
72.90€
30g |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15311705
|
Lovibond™
537300 |
Poudre | 100/boîte | Poudre de réactif pour persulfate pour CR |
65.40€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11709548
|
Lovibond™
537300 |
Poudre | 100/boîte | Poudre de réactif pour persulfate pour CR |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Le réactif de rechange Lovibond™ pour le comparateur CHECKIT™ 2000+ est fabriqué dans des conditions étroitement contrôlées afin de maintenir les normes de qualité les plus élevées.
- Normes de production de qualité les plus élevées
- Des réactifs cohérents et fiables sont fournis dans des formats liquides et comprimés
- Précision maximale
Specifications
Analyse de l’eau | |
Colorimètre et spectrophotomètre |