Learn More
Lovibond™ Réactif de rechange pour le comparateur CHECKIT™ 2000+
Le réactif de rechange Lovibond™ pour le comparateur CHECKIT™ 2000+ est fabriqué dans des conditions étroitement contrôlées afin de maintenir les normes de qualité les plus élevées.
Marque: Lovibond™ 515380BT
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.03500kg
Description
Le réactif de rechange Lovibond™ pour le comparateur CHECKIT™ 2000+ est fabriqué dans des conditions étroitement contrôlées afin de maintenir les normes de qualité les plus élevées.
- Normes de production de qualité les plus élevées
- Des réactifs cohérents et fiables sont fournis dans des formats liquides et comprimés
- Précision maximale
Spécification
Blanc | |
8,4 | |
Analyse de l’eau | |
100/boîte | |
Comprimé de fer HR |
45 à 50 % d’acide borique, 20 à 25 % de thioglycolate de calcium trihydraté, 10 à 20 % de composants non dangereux, 5 à 10 % de tétraborate de disodium | |
Comprimé | |
Colorimètre et spectrophotomètre | |
1 à 10mg/L |
Sécurité et traitement
- iron HR tablets
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ammonium chloride, calcium thioglycolatetrihydrate