missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RERG Antibody (1C5), Novus Biologicals™

Code produit 18436699 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mg
Conditionnement:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18436699 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18436699 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur H00085004M03

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

RERG Monoclonal antibody specifically detects RERG in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène RERG
Applications Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone 1C5
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formule In 1x PBS, pH 7.4
Numéro d’ordre du gène AAH07997
Alias de gène MGC15754, RAS-like, estrogen-regulated, growth inhibitor, ras-related and estrogen-regulated growth inhibitor
Espèces hôtes Mouse
Immunogène RERG (AAH07997, 1 a.a. ∽ 199 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MAKSAEVKLAIFGRAGVGKSALVVRFLTKRFIWEYDPTLESTYRHQATIDDEVVSMEILDTAGQEDTIQREGHMRWGEGFVLVYDITDRGSFEEVLPLKNILDEIKKPKNVTLILVGNKADLDHSRQVSTEEGEKLATELACAFYECSACTGEGNITEIFYELCREVRRRRMVQGKTRRRSSTTHVKQAINKMLTKISS
Méthode de purification IgG purified
Quantité 0.1 mg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Cycle and Replication
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 85004
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG2b κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.