Learn More
Minigrip™ Sachet refermable avec zone d’écriture
Étiquetez le contenu du sac en toute simplicité. Les sachets refermables avec zone d’écriture Minigrip™ sont dotés de trois bandes blanches spécialement conçues pour l’écriture avec un stylo plume ou un marqueur.
Marque:  Minigrip™ BAJ-340-060B
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.20880kg
Code produit. 10001044
  • 7.79€ / 100 pièces
Expédition estimée: 28-12-2022
Description
  • Polyéthylène
  • Refermable
  • Autoclavables
  • Trois bandes d’écriture pour l’étiquetage
Spécification
Spécification
Sachet refermable
Idéal pour le stockage de fournitures de bureau et l’envoi d’échantillons
100/boîte
140 mm
Transparent
PE (polyéthylène)
140 mm