Learn More
BRAND™ Flacons réservoirs pour burette automatique
Flacons de rechange de 2000 ml pour burette automatique en verre boro 3.3.
Marque: BRAND™ 23310
77.03 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Fabriqués en verre boro 3.3, avec un bouchon à vis en PP et une bague anti-goutte en PE-LD
- La température de fonctionnement maximale est de 80°C (les températures de nettoyage ne doivent pas dépasser 60°C)
- Nécessite l’utilisation de l’adaptateur de bouchon : 33 mm / STJ 29/32
Spécification
Transparent | |
Burette automatique | |
Flacon de réservoir |
2000 ml | |
Verre borosilicaté |