Learn More
BRAND™ Flacons réservoirs pour burette automatique
Flacons de rechange de 2000 ml pour burette automatique en verre boro 3.3.
86.90€ - 120.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 2000 ml |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Burette automatique |
Matériau | Verre borosilicaté |
Type | Flacon de réservoir |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10499261
|
BRAND™
23310 |
Transparent |
86.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10429641
|
BRAND™
23320 |
Ambré |
120.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fabriqués en verre boro 3.3, avec un bouchon à vis en PP et une bague anti-goutte en PE-LD
- La température de fonctionnement maximale est de 80°C (les températures de nettoyage ne doivent pas dépasser 60°C)
- Nécessite l’utilisation de l’adaptateur de bouchon : 33 mm / STJ 29/32
Spécification
2000 ml | |
Burette automatique | |
Verre borosilicaté | |
Flacon de réservoir |