Learn More
Thermo Scientific™ Tampon de déshybridation de transfert Western Restore™
Élimine, de manière sécurisée et efficace, tous les anticorps primaires et secondaires des membranes en nitrate de cellulose et en PVDF afin de permettre aux transferts Western chimiluminescents d’être resondés.
57.50€ - 846.00€
Spécification
Forme | Liquide |
---|---|
Gamme de produits | Restore™ |
Contenu et stockage | Stockage : Dès réception, conserver à température ambiante à 4°C. Produit expédié à température ambiante. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10485315
|
Thermo Scientific™
21062 |
30 ml |
57.50€
30mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10057103
|
Thermo Scientific™
21059 |
500 ml |
228.00€
500mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11874524
|
Thermo Scientific™
21063 |
5 l |
846.00€
5L |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Le tampon de déshybridation pour transfert Western Thermo Scientific™ Restore élimine, de manière sécurisée et efficace, tous les anticorps primaires et secondaires des membranes en nitrate de cellulose et en PVDF afin de permettre la réhybridation des transferts Western chimiluminescents.
La réalisation d’électrophorèses sur gel et de dosages d’immunoempreintes doubles pour mener des tests sur des anticorps primaires ou des concentrations d’anticorps nouveaux est chronophage et onéreuse. Le tampon de déshybridation pour transfert Western Restore élimine ces pertes lors de la détection d’immunoempreintes avec des substrats de transfert Western chimiluminescents. Le réactif permet l’élimination propre et efficace d’anticorps primaires et secondaires des immunoempreintes sans éliminer ou endommager l’antigène immobilisé. Ce qui permet de procéder à la déshybridation et à la réhybridation des transferts en toute confiance.
Points clés :
Gain de temps – il n’est pas nécessaire de réanalyser les gels et les transferts
Permet d’économiser des échantillons coûteux – pour réhybrider la membrane à l’aide du même échantillon cible
Efficace – formulation plus efficace en ce qui concerne la déshybridation des anticorps que les tampons artisanaux
Doux – n’endommage pas l’antigène cible durant la déshybridation, ce qui permet une réhybridation efficace
Sans odeur – aucun mercaptan, donc aucune odeur âcre
Économique – moins onéreux que d’autres tampons de déshybridation disponibles dans le commerce
Réutilisez un transfert en nitrate de cellulose ou en PVDF pour détecter une cible différente avec un anticorps primaire différent ; réhybridez un transfert pour corriger ou optimiser les concentrations d’anticorps qui étaient inefficaces la première fois.
Spécification
Liquide | |
Restore™ | |
Stockage : Dès réception, conserver à température ambiante à 4°C. Produit expédié à température ambiante. |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.