missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ret Antibody (RET/2599), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-08578CL1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ret Monoclonal antibody specifically detects Ret in Human samples. It is validated for ELISA,Protein Array
Spécification
| Ret | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| CDHF12MTC1, CDHR16, EC 2.7.10, Hirschsprung disease 1, Hirschsprung disease), MEN2A, MEN2B, multiple endocrine neoplasia and medullary thyroid carcinoma 1, ret proto-oncogene, RET transforming sequence | |
| Recombinant fragment (around aa 702-848) of human Ret protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P07949) | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Oncogenes, Phospho Specific, Protein Kinase, Protein Phosphatase, Signal Transduction, Tumor Suppressors | |
| 5979 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2b κ |
| ELISA, Protein Array | |
| RET/2599 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu