Learn More
Brady™ Courroie à barrière rétractable avec montants en chrome
Retractable Barrier Belt with Chrome Posts for traffic control.
555.00€ - 930.00€
Spécification
Type de produit | Courroie à barrière rétractable |
---|---|
Matériau | Chrome |
À utiliser avec (application) | Traffic Control |
Hauteur (impériale) | 3.94 in. |
Hauteur (métrique) | 100 mm |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11791116
|
Brady™
912641 |
2 m | Noir |
555.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11781126
|
Brady™
912650 |
3,5 m | Rouge |
930.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Traffic control barrier.
Specifications
Courroie à barrière rétractable | |
Traffic Control | |
100 mm | |
12 kg | |
100 mm |
Chrome | |
3.94 in. | |
1 de chaque | |
3.94 in. |