Learn More
RETSCH Tamis de test  : mailles 13 ou moins
Acier inox avec toile métallique
Marque:  RETSCH 60.150.002000
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.35000kg
Code produit. 10075011
  • 160.06€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-07-2024
Description
Dimensions : 8 × 2 po (dia. x P) (20,3 × 5 cm)
Compliance
Conformes à la norme ASTM E11
Spécification
Spécification
Acier inoxydable
8 in
5,08cm
Tamis
8 po
Maillage 10
Idéal pour les scories de ciment, produits chimiques, café, matériaux de construction, fertilisants, mastics, farines, grains, poudres métalliques, minéraux, noix, plastiques, sable, semences, sols, lessive en poudre, etc.
2 in
2 mm
ISO 3310
Acier inoxydable
10