Learn More
RETSCH Tamis de test : mailles 13 ou moins
Acier inox avec toile métallique
160.06€ - 228.96€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 8 in |
---|---|
Mesh Material | Acier inoxydable |
À utiliser avec (application) | Idéal pour les scories de ciment, produits chimiques, café, matériaux de construction, fertilisants, mastics, farines, grains, poudres métalliques, minéraux, noix, plastiques, sable, semences, sols, lessive en poudre, etc. |
Profondeur (impériale) | 2 in |
Profondeur (métrique) | 5,08cm |
Code produit | Marque | Porosité | Norme Tyler | Standard U.S. | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Norme Tyler | Standard U.S. | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10390762
|
RETSCH
60.150.001700 |
1,7mm | Maillage 12 | 12 |
160.06€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10075011
|
RETSCH
60.150.002000 |
2 mm | Maillage 10 | 10 |
160.06€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10710283
|
RETSCH
60.150.002360 |
2,36mm | Maillage 8 | 8 |
160.06€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10218931
|
RETSCH
60.150.002800 |
2,8mm | Maillage 7 | 7 |
186.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10497001
|
RETSCH
60.150.005600 |
5,6mm | Maille 3,5 | N° 3,5 |
186.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10497191
|
RETSCH
60.150.006300 |
6,3mm | Maille 0,25 | N° 1,4 |
186.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10136171
|
RETSCH
60.150.003350 |
3,35mm | Maillage 6 | 6 |
186.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10146171
|
RETSCH
60.150.004750 |
4,75mm | Maillage 4 | 4 |
186.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10407201
|
RETSCH
60.150.006700 |
6,7mm | Maille 0,26 | N° 0,26 |
186.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10350862
|
RETSCH
60.150.004000 |
4 mm | Maillage 5 | 5 |
186.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10701243
|
RETSCH
60.150.008000 |
8 mm | Maille 0,3 | N° 2,5 |
186.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10477771
|
RETSCH
60.150.012500 |
12,5mm | Maille 0,5 | N° 0,5 |
221.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10477961
|
RETSCH
60.150.013200 |
13,2mm | Maille 0,53 | N° 0,53 |
221.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10418161
|
RETSCH
60.150.016000 |
16 mm | Maille 0,62 | N° 0,62 |
221.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10525072
|
RETSCH
60.150.009500 |
9,5mm | Maille 0,37 | N° 0,37 |
186.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10751813
|
RETSCH
60.150.011200 |
11,2mm | Maille 0,43 | N° 0,43 |
221.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10418351
|
RETSCH
60.150.019000 |
19 mm | Maille 0,75 | N° 0,75 |
221.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10428351
|
RETSCH
60.150.022400 |
22,4mm | Maille 0,87 | N° 0,87 |
221.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10600462
|
RETSCH
60.150.045000 |
45mm | Maille 1,75 | N° 1,75 |
228.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10095011
|
RETSCH
60.150.037500 |
37,5mm | Maille 1,5 | N° 1,5 |
228.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10278591
|
RETSCH
60.150.026500 |
26,5mm | Maille 1,06 | N° 1,06 |
221.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10095001
|
RETSCH
60.150.031500 |
31,5mm | Maille 1,25 | N° 1,25 |
228.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10238691
|
RETSCH
60.150.053000 |
53 mm | Maille 2,12 | N° 2,12 |
228.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10426241
|
RETSCH
60.150.050000 |
50mm | Maillage 2 | 2 |
228.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10146881
|
RETSCH
60.150.063000 |
63 mm | Maille 2,5 | N° 2,5 |
228.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10340672
|
RETSCH
60.150.075000 |
75 mm | Maillage 3 | 3 |
228.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10650292
|
RETSCH
60.150.090000 |
90 mm | Maille 3,5 | N° 3,5 |
228.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Dimensions : 8 × 2 po (dia. x P) (20,3 × 5 cm)
Compliance
Conformes à la norme ASTM E11
Spécification
8 in | |
Idéal pour les scories de ciment, produits chimiques, café, matériaux de construction, fertilisants, mastics, farines, grains, poudres métalliques, minéraux, noix, plastiques, sable, semences, sols, lessive en poudre, etc. | |
5,08cm | |
ISO 3310 | |
Acier inoxydable |
Acier inoxydable | |
2 in | |
Tamis | |
8 po |