Learn More
RETSCH Tamis de test  : mailles 14 ou plus
Acier inox avec toile métallique
Marque:  RETSCH 60.150.000850
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.35000kg
Code produit. 10208691
  • 151.58€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-06-2024
Spécification
Acier inoxydable
8 in
5,08cm
Tamis
8 po
Maillage 20
Idéal pour les scories de ciment, produits chimiques, café, matériaux de construction, fertilisants, mastics, farines, grains, poudres métalliques, minéraux, noix, plastiques, sable, semences, sols, lessive en poudre, etc.
2 po
850 μm
ASTM E11
Acier inoxydable
20