Learn More
RETSCH Tamis de test  : mailles 14 ou plus
Acier inox avec toile métallique
Marque:  RETSCH 60.150.000053
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.35000kg
Code produit. 10248971
  • 189.74€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-07-2024
Spécification
Acier inoxydable
203 mm
5,08cm
Tamis
8 po
Maillage 270
Idéal pour les scories de ciment, produits chimiques, café, matériaux de construction, fertilisants, mastics, farines, grains, poudres métalliques, minéraux, noix, plastiques, sable, semences, sols, lessive en poudre, etc.
2 po
53 μm
ASTM E11
Acier inoxydable
270