Learn More
RETSCH Dispositif de serrage pour tamiseuse à vibrations, pour le tamisage humide
2135.90€ - 3137.60€
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11703379
|
RETSCH
32.662.0017 |
Dispositif de serrage |
2135.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11713379
|
RETSCH
32.662.0018 |
Dispositif de serrage confort |
3137.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Couvercle de fixation pour tamiseuse AS• Choisissez le couvercle à fixation rapide pour un serrage maximum et une diminution importante du niveau sonore. Tous les couvercles sont
• Les couvercles pour tamisage à sec sont munis d'un hublot plexi sauf le couvercle plat 26796
• Les couvercles pour tamisage humide sont équipés d'une buse répartissant l'eau sur la totalité de la surface du tamis. (sur demande pour tamis φ 315mm)
• Couvercle pour tamis φ 300/315/400/450mm
• Pour tamisage humide