Learn More
3M™ Bouchons d’oreille
Les bouchons d'oreille 3M™ série 1200 sont des modèles réutilisables conçus pour être insérés dans le conduit auditif afin de réduire l'exposition à des niveaux sonores dangereux, jusqu'à 25 dB.
510.00€
Spécification
Dimensions | Regular |
---|---|
Taux de réduction sonore (NRR) | 26 dB |
Plug Shape | Flanged |
Jetable | Reusable |
Metal Detectable | No |
Code produit | Marque | Corded | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Corded | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17883256
|
3M™
7100288286 |
Uncorded |
510.00€
300 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17873256
|
3M™
7100288287 |
Corded |
510.00€
300 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Bénéficiez d'une protection auditive confortable et durable avec les bouchons d'oreille 3M™ série 1200.
- Ces bouchons d'oreille réutilisables réduisent les niveaux de bruit jusqu'à 25 dB ; ils sont entièrement testés et conformes à la norme EN 352-2.
- Ils sont fabriqués à partir d'un élastomère thermoplastique (TPE) doux et durable. Leur conception à triple collerette de forme conique leur permet de s'adapter à la plupart des tailles de conduit auditif, offrant un ajustement sûr et confortable. Le design de la tige permet une insertion et un retrait simples, pratiques et hygiéniques.
- Ils sont fournis avec un étui de rangement robuste doté d'une attache pour ceinture, ce qui vous permet de les garder propres et d'éviter de les perdre.
- Les bouchons d'oreille 3M™ 1261 sont disponibles en versions à sonde pour une utilisation avec le système de validation 3M™ E-A-RFit™.
Spécification
Regular | |
Flanged | |
No | |
No |
26 dB | |
Reusable | |
No |