Learn More
3M™ Respirateur à demi-masque réutilisable
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
Modèle:
HF-301
HF-302
HF-303
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Le joint réflexe hybride épouse la forme du visage de l’utilisateur pour faciliter le confort de l’utilisateur
- Mécanisme de contrôle du joint - lorsqu’il est enfoncé pendant l’expiration, le masque se gonfle légèrement pour montrer que l’étanchéité est correcte
- Panneau vocal intégré pour une meilleure compréhension du discours du porteur
- Le pince-nez permet une meilleure intégration avec les lunettes
- Support de tête confortable, durable et à profil abaissé, sangles élastiques épaisses avec fixation arrière simple
Specifications
Specifications
| Type de produit | Demi-masque |
| Dimensions | M |
| À utiliser avec (équipement) | Filtres à raccord fileté DIN 3M™, série DT |
| Modèle | HF-302 |
| Quantité | 10/Carton |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction