Learn More
3M™ Ensemble harnais de tête pour masque réutilisable
Les masques réutilisables 3M™ sont conçus pour être réutilisés plusieurs fois ; une gamme de pièces de rechange est à votre disposition pour vous aider à garder vos masques en bon état de fonctionnement.
80.45€ - 175.00€
Spécification
Couleur | Gray |
---|---|
Jetable | Reusable |
Type de filtre | None |
Matériau | Polyester Film |
Dimensions | Standard |
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17863256
|
3M™
7100278097 |
6281 |
146.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17853256
|
3M™
7100278843 |
7581 |
80.45€
5 pièces |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17845766
|
3M™
7100278098 |
6897 |
175.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Des ensembles de harnais de tête de rechange sont disponibles pour les masques réutilisables 3M ; ils peuvent être installés par un utilisateur formé ou par un centre de maintenance, si le harnais de tête d’origine est perdu ou endommagé.
Spécification
Gray | |
None | |
Standard |
Reusable | |
Polyester Film |