Learn More
Labconco™ ReVo Canopy Connection Kit
ReVo Canopy Connection Kit is ideal for ducting ReVo Class II, Type A2 Microbiological Safety Cabinets.
1270.00€ - 1370.00€
Spécification
Type de produit | Canopy Connection Kit |
---|---|
Dimensions (L x l x H) extérieures | 465 x 680 x 265 mm |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17885592
|
Labconco™
R3889210 |
900/1200 mm Cabinet |
1270.00€
1 kit |
Expédition estimée: 10-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17875592
|
Labconco™
R3889212 |
1500/1800 mm Cabinet |
1370.00€
1 kit |
Expédition estimée: 10-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Canopy Connection Kit with side exhaust for ducting ReVo Class II, Type A2 Microbiological Safety Cabinets.
Spécification
Canopy Connection Kit | |
465 x 680 x 265 mm |