missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RFC2 Antibody (OTI11C6), DyLight 650, Novus Biologicals™

Code produit 18166966 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18166966 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18166966 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP273856C

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

RFC2 Monoclonal specifically detects RFC2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène RFC2
Applications Western Blot, Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone OTI11C6
Conjugué DyLight 650
Dilution Western Blot, Flow Cytometry
Formule 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gène A1, A1 40 kDa subunit, Activator 1 40 kDa subunit, Activator 1 subunit 2, MGC3665, replication factor C (activator 1) 2, 40kDa, replication factor C 2, Replication factor C 40 kDa subunit, replication factor C subunit 2, RF-C 40 kDa subunit, RFC40replication factor C (activator 1) 2 (40kD)
Symboles de gène(s) RFC2
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Full length recombinant protein of human RFC2 (NP_002905) produced in E.coli.
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.1 mL
Disciplines de recherche Cell Cycle and Replication, DNA Repair
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5982.0
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.