missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ RHD Antibody (LFB Anti-RhD) - Humanized, Novus Biologicals™

Human Monoclonal Antibody

Marque:  Novus Biologicals™ NBP3-27995-100ug

Code nomenclature Nacres: NA.46

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 30044350

  • 326.00€ / 100µg

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

RHD Monoclonal antibody specifically detects RHD in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

RHD
Monoclonal
Unconjugated
Q02161
Human
Protein A purified
RUO
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
IgG1
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
LFB Anti-RhD
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
blood group Rh(D) polypeptide, CD240D, DIIIc, RH, Rh blood group, D antigen, RH30, Rh4, RHCED, RhDCw, RHDel, RHDVA(TT), RhII, RhK562-II, RhPI, RHPII, RHXIII
RHD/ CD240d
100 μg
Cardiovascular Biology, CD Markers, Immunology
6007
Human
Purified
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis