missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RHD Antibody (LFB Anti-RhD) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-27995JF635
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
RHD Monoclonal antibody specifically detects RHD in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spécification
| RHD | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 635 | |
| blood group Rh(D) polypeptide, CD240D, DIIIc, RH, Rh blood group, D antigen, RH30, Rh4, RHCED, RhDCw, RHDel, RHDVA(TT), RhII, RhK562-II, RhPI, RHPII, RHXIII | |
| RHD/ CD240d | |
| 0.1 mL | |
| Cardiovascular Biology, CD Markers, Immunology | |
| 6007 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| LFB Anti-RhD | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu