missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rheb Antibody (Rheb 5D5), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-50273JF646
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Rheb Monoclonal antibody specifically detects Rheb in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Spécification
| Rheb | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 646 | |
| GTP-binding protein Rheb, MGC111559, Ras homolog enriched in brainRHEB2Ras homolog enriched in brain 2 | |
| Human Rheb GST fusion | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, mTOR Pathway, Signal Transduction | |
| 6009 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
| Western Blot | |
| Rheb 5D5 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu