Learn More
RhoB Antibody - Azide and BSA Free, R&D Systems™
Code produit 18621222 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18621222 0.02 mL 0.02mL
18649551 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18621222 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2941040.02ml
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
RhoB Polyclonal specifically detects RhoB in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène RhoB
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500 - 1:1000
Formule PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gène ARH6MSTP081, ARHBAplysia RAS-related homolog 6, h6, MST081, oncogene RHO H6, ras homolog gene family, member B, Rho cDNA clone 6, RHOH6RhoB, rho-related GTP-binding protein RhoB
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-190 of human RhoB (NP_004031.1). VPEVKHFCPNVPIILVANKKDLRSDEHVRTELARMKQEPVRTDDGRAMAVRIQAYDYLECSAKTKEGVREVFETATRAALQKRYGSQNGCI
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.02 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Angiogenesis
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 388
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus