Learn More
RhoC Antibody [Alexa Fluor« 488], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498159 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30498159 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498159 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP337976AF488
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
RhoC Polyclonal antibody specifically detects RhoC in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène RhoC
Applications ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 488
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène ARH9ARHCRho cDNA clone 9, H9, MGC1448, MGC61427, oncogene RHO H9, ras homolog gene family, member C, RAS-related homolog 9, RhoC, rhoC GTPase, RHOH9, rho-related GTP-binding protein RhoC, small GTP binding protein RhoC
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 94-193 of human RhoC (NP_786886.1).,, Sequence:, NIPEKWTPEVKHFCPNVPIILVGNKKDLRQDEHTRRELAKMKQEPVRSEEGRDMANRISAFGYLECSAKTKEGVREVFEMATRAGLQVRKNKRRRGCPIL
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 389
Espèces cibles Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG