Learn More
Rhodopsin Antibody (Rho 1D4) - Chimeric - Azide and BSA Free, R&D Systems™
Code produit 18612149 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.025 mg
0.2 mg
Conditionnement:
0.20mg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18612149 0.2 mg 0.20mg
18641419 0.025 mg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18612149 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP3090010.2mg
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    730.94€
    642.60€ / 0.2mg
    Économisez 88.34€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Rhodopsin Monoclonal specifically detects Rhodopsin in Amphibian∣Bovine∣Human∣Mouse∣Rat∣Zebrafish samples. It is validated for ELISA∣Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunohistochemistry∣Immunoprecipitation∣Radioimmune Assays (RIA)∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Rhodopsin
Applications ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Radioimmune Assays (RIA), Western Blot
Classification Monoclonal
Clone Rho 1D4
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS
Alias de gène CSNBAD1, MGC138309, OPN2MGC138311, opsin 2, rod pigment, opsin-2, retinitis pigmentosa 4, autosomal dominant, rhodopsin, RP4
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Bleached bovine rod outer segment (ROS).
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.2 mg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche GPCR, Signal Transduction, Vision
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6010
Espèces cibles Amphibian, Bovine, Human, Mouse, Rat, Zebrafish
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG1 κ