missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RHPN1 Antibody [FITC], Novus Biologicals™

Code produit 30602398 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30602398 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30602398 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP346736F

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

RHPN1 Polyclonal antibody specifically detects RHPN1 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène RHPN1
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué FITC
Formule PBS
Alias de gène GTP-Rho-binding protein 1, KIAA1929outer dense fiber of sperm tails 5, ODF5, RHOPHILIN, rhophilin 1, rhophilin, Rho GTPase binding protein 1, rhophilin-1, RHPN
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène rhophilin, Rho GTPase binding protein 1. (Uniprot# Q8TCX5)
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 114822
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.