missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RIC8A Antibody [Alexa Fluor« 405], Novus Biologicals Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
RIC8A Polyclonal antibody specifically detects RIC8A in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spécification
Spécification
| Antigène | RIC8A |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Alexa Fluor 405 |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | RIC8, RIC8A resistance to inhibitors of cholinesterase 8 homolog A (C. elegans), synembryn, synembryn-A |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 362-531 of human RIC8A (NP_001273063.1).,, Sequence:, DVRTRPEVGEMLRNKLVRLMTHLDTDVKRVAAEFLFVLCSESVPRFIKYTGYGNAAGLLAARGLMAGGRPEGQYSEDEDTDTDEYKEAKASINPVTGRVEEKPPNPMEGMTEEQKEHEAMKLVTMFDKLSRNRVIQPMGMSPRGHLTSLQDAMCETMEQQLSSDPDSDPD |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?