Learn More
RIG-I Antibody (OTI6C1), DyLight 550, R&D Systems™
Code produit 18100997 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18100997 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18100997 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP273909R
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
RIG-I Monoclonal specifically detects RIG-I in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène RIG-I
Applications Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI6C1
Conjugué DyLight 550
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formule 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gène DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 58, DEAD box protein 58, DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide, DKFZp686N19181, EC 3.6.4.13, FLJ13599, probable ATP-dependent RNA helicase DDX58, retinoic acid inducible gene I, Retinoic acid-inducible gene 1 protein, Retinoic acid-inducible gene I protein, RIG-1, RIG-IDKFZp434J1111, RNA helicase RIG-I
Symboles de gène(s) RIGI
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Full length recombinant protein of human RIG-I (NP_055129) produced in HEK293T cells.
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Phospho Specific
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 23586.0
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Isotype IgG2a
Gamme de produits Novus