missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RIP140 Antibody, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP1-36750
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
RIP140 Polyclonal specifically detects RIP140 in Human samples. It is validated for Western Blot, Peptide ELISA.
Spécification
| RIP140 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide | |
| 10RIP140Receptor-interacting protein 140, FLJ77253, nuclear receptor interacting protein 1, nuclear receptor-interacting protein 1, receptor interacting protein 140 | |
| Goat | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human. Predicted cross-reactivity based on sequence identity: Mouse, Rat, Dog, Cow. | |
| Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot, ELISA | |
| 0.5 mg/mL | |
| Western Blot 0.5 - 2 ug/ml, Peptide ELISA Detection limit 1:32000 | |
| P48552 | |
| NRIP1 | |
| Peptide with sequence C-EKDSPRLTKTNP corresponding to internal region according to NP_003480.2. | |
| 0.1 mg | |
| Transcription Factors and Regulators | |
| 8204 | |
| Human | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu