missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RIPK1/RIP1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-20166
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
RIPK1/RIP1 Polyclonal specifically detects RIPK1/RIP1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spécification
| RIPK1/RIP1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, 1% BSA, 20% Glycerol (pH7) with 0.025% Proclin 300 | |
| Cell death protein RIP, EC 2.7.11.1, receptor (TNFRSF)-interacting serine-threonine kinase 1, receptor interacting protein, Receptor-interacting protein 1, receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 1, RIP1, RIP-1, Rip1 kinase, RIPFLJ39204, Serine/threonine-protein kinase RIP | |
| Rabbit | |
| 76 kDa | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis | |
| 8737 | |
| Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot | |
| 1mg/mL | |
| Western Blot 1:500-1:3000 | |
| Q13546 | |
| RIPK1 | |
| Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human RIP. The exact sequence is proprietary. | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu