missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RIPK1/RIP1 Antibody (OTI2D6), Novus Biologicals™

Mouse Monoclonal Antibody

Marque:  Novus Biologicals NBP2-45591

Code nomenclature Nacres: NA.46

471.75 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.


Code produit. 18124188

  • 594.00€ / 0.10mL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Ensure accurate, reproducible results in Western Blot, Immunohistochemistry

RIPK1/RIP1 Monoclonal specifically detects RIPK1/RIP1 in Human, Canine, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

RIPK1/RIP1
Monoclonal
1 mg/mL
Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:150
Cell death protein RIP, EC 2.7.11.1, receptor (TNFRSF)-interacting serine-threonine kinase 1, receptor interacting protein, Receptor-interacting protein 1, receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 1, RIP1, RIP-1, Rip1 kinase, RIPFLJ39204, Serine/threonine-protein kinase RIP
Mouse
75.8 kDa
0.1 mL
Apoptosis, Necroptosis
8737
Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG1
Western Blot, Immunohistochemistry
OTI2D6
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 1.0% BSA and 50% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
RIPK1
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 133-422 of human RIPK1(NP_003795) produced in E.coli.
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human, Canine, Monkey
Purified
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis

For Research Use Only