Learn More
Ritter Plastic™ Ritips™ Pointes pour distributeur
Pour la distribution répétitive de volumes compris entre 0,05 et 50 ml.
Marque:  Ritter Plastic™ 40010-0004
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 16630302
  • 2618.20€ / 3000 pièces
Expédition estimée: 11-07-2024
Description
  • Utilise une méthode de déplacement direct
  • Fonctionnement adapté aux liquides infectieux et volatils
  • Fluide jamais en contact avec l’instrument pour éviter toute contamination
  • Des tests individuels automatisés de chaque pointe garantissent l’étanchéité à l’eau, qui est attestée dans les documents spécifiques aux lots
  • Marques de graduation noires
  • En PP
  • Conviennent à une vaste gamme de pipettes
Spécification
Spécification
5,0 ml
100/boîte
Oui
PP
Pipetage
Large gamme de pipeteurs
RiTips™