Learn More
Ritter Plastic™ Ritips™ Pointes pour distributeur
Pour la distribution répétitive de volumes compris entre 0,05 et 50 ml.
422.94€ - 3725.90€
Spécification
À utiliser avec (application) | Pipetage |
---|---|
Graduated | Oui |
Gamme de produits | RiTips™ |
Matériau | Polypropylène |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16690292
|
Ritter Plastic™
40010-0000 |
0,05 mL | 100/boîte |
3725.90€
3000 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16600302
|
Ritter Plastic™
40010-0001 |
0,5 ml | 100/boîte |
2893.80€
3000 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16610302
|
Ritter Plastic™
40010-0002 |
1,25 ml | 100/boîte |
2618.20€
3000 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16620302
|
Ritter Plastic™
40010-0003 |
2,5 ml | 100/boîte |
2618.20€
3000 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16630302
|
Ritter Plastic™
40010-0004 |
5,0 ml | 100/boîte |
2618.20€
3000 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16640302
|
Ritter Plastic™
40010-0005 |
12,5 ml | 100/boîte |
2618.20€
3000 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16650302
|
Ritter Plastic™
40010-0006 |
25,0 mL | 25/boîte |
793.94€
750 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16660302
|
Ritter Plastic™
40010-0007 |
50,0 mL | 25/boîte |
422.94€
400 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Utilise une méthode de déplacement direct
- Fonctionnement adapté aux liquides infectieux et volatils
- Fluide jamais en contact avec l’instrument pour éviter toute contamination
- Des tests individuels automatisés de chaque pointe garantissent l’étanchéité à l’eau, qui est attestée dans les documents spécifiques aux lots
- Marques de graduation noires
- En PP
- Conviennent à une vaste gamme de pipettes
Spécification
Pipetage | |
Oui | |
RiTips™ | |
Polypropylène |