Learn More
RIZ1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
196.00€ - 468.00€
Spécification
Antigène RIZ1
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18614932
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-94769-0.02ml
0.02 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18693242
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-94769-0.1ml
0.1 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
RIZ1 Polyclonal antibody specifically detects RIZ1 in Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
RIZ1
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Breast Cancer, Chromatin Research
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
7799
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Polyclonal
Purified
RUO
Rat
EC 2.1.1.43, GATA-3 binding protein G3B, GATA-3-binding protein G3B, KMT8PR domain-containing protein 2, Lysine N-methyltransferase 8, MTB-ZFHUMHOXY1, PR domain containing 2, with ZNF domain, PR domain zinc finger protein 2, retinoblastoma protein-binding zinc finger protein, Retinoblastoma protein-interacting zinc finger protein, RIZ1, RIZ2, RIZMTE-binding protein, Zinc finger protein RIZ, zinc-finger DNA-binding protein
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-240 of human PRDM2 (NP_036363.2). MNQNTTEPVAATETLAEVPEHVLRGLPEEVRLFPSAVDKTRIGVWATKPILKGKKFGPFVGDKKKRSQVKNNVYMWEVYYPNLGWMCIDATDPEKGNWLRYVNWACSGEEQNLFPLEINRAIYYKTLKPIAPGEELLVWYNGEDNPEIAAAIEEERASARSKRSSPKSRKGKKKSQENKNKGNKIQDIQLKTSEPDFTSANMRDSAEGPKEDEEKPSASALEQPATLQEVASQEVPPELA
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.