Learn More
Macherey-Nagel™ RNase A
Destiné principalement à être utilisé avec les kits de NucleoSpin™ et de NucleoBond™. La RNase A de Macherey-Nagel™ est une enzyme lyophilisée provenant du pancréas des bovins. Elle a une activité RNase de 120 U/mg. Disponible en boîte de 50 mg et 100 mg.
59.75€ - 95.70€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Kits de NucleoSpin™ et de NucleoBond™ |
Tampon de stockage | A1 / S1 / S1-EF / RES / RESEF / RES-BAC |
Contenu et stockage | Stocker à température ambiante (18–25°C) pendant au moins 1 an |
Source | Pancréas bovin |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10174711
|
Macherey-Nagel™
740505.50 |
50 mg |
59.75€
50mg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10546881
|
Macherey-Nagel™
740505 |
100 mg |
95.70€
100mg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
La ribonucléase (RNase) est une enzyme qui catalyse la dégradation de l’ARN en composants plus petits. La RNase A est l’une des enzymes les plus solides dans un usage courant en laboratoire. Il est spécifique aux ARN simple brin, clivant l’extrémité 3’ des résidus C et U non appariés et formant finalement un produit 3’-phosphorylé via un intermédiaire 2’, 3’-cyclique monophosphate. Il n’exige aucun cofacteur pour son activité.
- N° CAS : 9001-99-4
- Usage exclusivement réservé à la recherche
- Pour l’utiliser, dissoudre dans de l’eau ou dans un tampon de remise en suspension
- Dissous dans l’eau, il peut être stocké à 4°C pendant 3 mois (dans des aliquotes plus petites à −20°C, pour une durée plus longue)
- Dissous dans le tampon de resuspension A1 / S1 / S1-EF / RES / RESEF / RES-BAC, il peut être conservé à 4°C pendant un maximum de 6 mois
Spécification
Blanc | |
A1 / S1 / S1-EF / RES / RESEF / RES-BAC |
|
Pancréas bovin | |
Séché par congélation (lyophilisé) |
Kits de NucleoSpin™ et de NucleoBond™ | |
Stocker à température ambiante (18–25°C) pendant au moins 1 an | |
Ribonucléase A |