missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
Ensure accurate, reproducible results in Western Blot
RNASEH2B Monoclonal specifically detects RNASEH2B in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spécification
Spécification
| Antigène | RNASEH2B |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 419 |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:3000 |
| Formule | PBS with No Preservative |
| Alias de gène | ribonuclease H2, subunit B |
| Symboles de gène(s) | RNASEH2B |
| Espèces hôtes | Mouse |
| Afficher plus |
For Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?