Learn More
RNF149 Antibody - Azide and BSA Free, R&D Systems™
Artikelnummer. 18666671 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Packungsgröße
18666671 0.1 mL 0.10mL
18645421 0.02 mL 0.02mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18666671 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2933430.1ml
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    539.55€
    477.75€ / 0.1mL
    Économisez 61.80€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
RNF149 Polyclonal specifically detects RNF149 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigène RNF149
Applications ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Formule PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gène DNA polymerase-transactivated protein 2, DNAPTP2, E3 ubiquitin-protein ligase RNF149, EC 6.3.2.-, ring finger protein 149FLJ90504
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 221-400 of human RNF149 (NP_775918.2). FYYIQRFLYTGSQIGSQSHRKETKKVIGQLLLHTVKHGEKGIDVDAENCAVCIENFKVKDIIRILPCKHIFHRICIDPWLLDHRTCPMCKLDVIKALGYWGEPGDVQEMPAPESPPGRDPAANLSLALPDDDGSDDSSPPSASPAESEPQCDPSFKGDAGENTALLEAGRSDSRHGGPIS
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 284996
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.