missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RNF181 Antibody (5A7), Novus Biologicals™

Code produit 18312259 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mg
Conditionnement:
0.01mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18312259 0.1 mg 0.01mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18312259 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur H00051255M01

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

RNF181 Monoclonal antibody specifically detects RNF181 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène RNF181
Applications Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation, Sandwich ELISA
Classification Monoclonal
Clone 5A7
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500, ELISA, Immunoprecipitation, Sandwich ELISA
Formule In 1x PBS, pH 7.4
Numéro d’ordre du gène NP_057578
Alias de gène E3 ubiquitin-protein ligase RNF181, EC 6.3.2.-, ring finger protein 181HSPC238
Espèces hôtes Mouse
Immunogène RNF181 (NP_057578, 90 a.a. ~ 153 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. IEMPCHHLFHSSCILPWLSKTNSCPLCRYELPTDDDTYEEHRRDKARKQQQQHRLENLHGAMYT
Méthode de purification IgG purified
Quantité 0.1 mg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Zinc Finger
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 51255
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG2a κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.