Learn More
RNF215 Antibody, R&D Systems™
Code produit 18604178 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
25 μL
Conditionnement:
100µL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18604178 25 μL 25µL
18662619 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18604178 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP26860925ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    457.09€
    391.65€ / 25µL
    Économisez 65.44€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
RNF215 Polyclonal specifically detects RNF215 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène RNF215
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Formule PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Alias de gène ring finger protein 215
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: LPLLVQFPAMGNSYGAMTCLTRWLRRGQKGLDDVSRAANCTSSCQLCKWICPSALGVWRGWENPGHLISNPVPRWVPSTPMPWGPGQWAAGGCVLGTSPMVWFGDPFQEPRRGTHRSRARISM
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 25 μL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Zinc Finger
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 200312
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus