Learn More
RNF25 Antibody, Biotin, R&D Systems™
Code produit 18600155 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18600155 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18600155 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP318859B
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
RNF25 Polyclonal specifically detects RNF25 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry∣Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène RNF25
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Biotin
Dilution Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formule PBS
Alias de gène AO7, EC 6.3.2.-, FLJ13906, ring finger protein 25E3 ubiquitin-protein ligase RNF25, ring finger protein AO7
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human RNF25 fragment
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Cancer, Lipid and Metabolism, Tumor Suppressors, Zinc Finger
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 64320
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus