Learn More
ROBO4 Antibody (265721), PE, R&D Systems™
Code produit 18607363 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18607363 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18607363 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB24541P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    702.43€
    595.35€ / 0.1mL
    Économisez 107.08€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
ROBO4 Monoclonal specifically detects ROBO4 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène ROBO4
Applications CyTOF, Flow Cytometry, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 265721
Conjugué PE
Dilution Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formule PBS
Alias de gène ECSM4, FLJ20798, Magic roundabout, MGC133352, MGC133353, MRB, roundabout homolog 4, roundabout homolog 4, magic roundabout (Drosophila)
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human ROBO4, Gln28-Arg467, Accession # Q8WZ75
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Angiogenesis, Cancer, Extracellular Matrix, Neuroscience
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 54538
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2b
Gamme de produits Novus