missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ROBO4 Antibody (274914) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB50041JF635
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ROBO4 Monoclonal antibody specifically detects ROBO4 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
Spécification
| ROBO4 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 635 | |
| ECSM4, FLJ20798, Magic roundabout, MGC133352, MGC133353, MRB, roundabout homolog 4, roundabout homolog 4, magic roundabout (Drosophila) | |
| Y3 rat myeloid cell line transfected with mouse ROBO4, Leu28-Ser1012, Accession # Q8C310 | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Liquid |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 274914 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rat | |
| 0.1 mL | |
| Angiogenesis, Cancer, Extracellular Matrix, Neuroscience | |
| 54538 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu