Learn More
Hamilton™ Septa haute température à faible bleeding robotique
Marque:  Hamilton™ 75833
Code nomenclature Nacres: NB.43
Code produit. 10034202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00€
    158.00€ / 50 pièces
    Économisez 4.00€
    2% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 03-11-2025
Spécification
9,5 mm
GC
50/boîte
Septa haute température à faible bleeding
Nom du produit
Hamilton™ Septa haute température à faible bleeding robotique > Diamètre externe : 9,5mm