Learn More
Brady™ Marqueurs pour rouleaux
Marque: Brady™ 226383
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
Marqueurs de tuyauteries européens• Sont munis des symboles chimiques conformes aux directives européennes 67/458 et 88/379
• Obligatoire pour les tuyauteries apparentes transportant ou contenannt des substances dangereuses à tous les points de connexion, législation européenne 92/58
• Permet de travailler en toute sécurité
• Conforme à la norme européenne RAL pour le code couleur
• Marqueurs autocollants en polyester laminé, haute résistance aux UV, à des températures de -40°C à +120°C, à l'abrasion, aux intempéries et aux solvants
• Marqueurs individuels vendus par 2 ou 3 en fonction des dimensions du marqueur
• Marqueurs en rouleau vendus par 30, 220 ou 505 en fonction des dimensions du marqueur ou du diamètre du tuyau
• Marqueurs sans supports
• Marqueurs en rouleau
Spécification
Directives européennes 67/548 et 88/379 | |
Bleu | |
Polyester | |
Air | |
French | |
505/boîte | |
-40°C to +140°C | |
0.119 mm | |
33 m x 100 mm x 60 mm | |
33 m | |
100 mm | |
0.31 in. | |
8 mm |
Permanent Acrylic | |
Roll | |
Marqueur pour rouleau | |
Utilisé pour les marqueurs pour tuyaux et les panneaux de sécurité | |
505 Markers/Roll | |
-40°F to +284°F | |
0.0047 in. | |
33 m x 100 mm | |
108.27 ft. | |
3.94 in. | |
2.36 in. | |
100 mm |